Learn More
2-Ácido cloroetilfosfónico, 90 %, Téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-86746 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10685901 1 g Frasco de vidrio 1 g
10227750 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10685901
Marca: Thermo Scientific Acros 301630010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 16672-87-0 | C2H6ClO3P | 144.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16672-87-0
Fórmula molecular C2H6ClO3P
Peso molecular (g/mol) 144.49
Número MDL MFCD00002142
Clave InChI UDPGUMQDCGORJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethephon, 2-chloroethyl phosphonic acid, ethrel, chlorethephon, bromeflor, camposan, 2-cepa, phosphonic acid, 2-chloroethyl, 2-chloroethanephosphonic acid, etheverse
PubChem CID 27982
ChEBI CHEBI:52741
Nombre IUPAC 2-ácido cloroetilfosfónico
SMILES OP(O)(=O)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethylphosphonic acid
Nombre de nota tech., 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74.0°C to 75.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 3787
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in benzene,toluene,propylene glycol,practically insoluble in petroleum ether,practically insoluble in petroleum ether,freely soluble in ethanol,methanol,acetone,ethy
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.51
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Polvo