Learn More
Sulfona de p-tolil 2-cloroetilílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11367365
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367365 1 g 1 g
11377365 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367365 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05256.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22381-53-9
Fórmula molecular C9H11ClO2S
Peso molecular (g/mol) 218.695
Número MDL MFCD00051607
Clave InChI KUAGAJLNIOIGRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfone, 2-chloroethyl p-tolyl, 2-chloroethyl p-tolyl sulfone, 1-2-chloroethanesulfonyl-4-methylbenzene, 1-2-chloroethyl sulfonyl-4-methylbenzene, 2-chloro-1-4-methylphenyl sulfonyl ethane, p-toluene 2-chloroethyl sulphone, 2-chloroethylp-tolylsulfone, benzene, 1-2-chloroethyl sulfonyl-4-methyl, 2-chloroethyl p-tolyl sulphone
PubChem CID 188162
Nombre IUPAC 1-(2-cloroetilsulfonilo)-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl p-tolyl sulfone
Punto de fusión 77°C to 81°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1107627
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.7
Porcentaje de pureza 98%