Learn More
Ácido 2-clorobutírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334516
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11334516 25 g 25 g
11344516 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11334516
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20083.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4170-24-5
Fórmula molecular C4H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 122.548
Número MDL MFCD00021697
Clave InChI RVBUZBPJAGZHSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobutyric acid, butanoic acid, 2-chloro, butyric acid, 2-chloro, ccris 8992, 2-chloro-butyric acid, 2-chlorbutyric acid, acmc-209huc, acmc-209lcl, 2-chloro-n-butyric acid, butanoic acid,2-chloro
PubChem CID 20137
Nombre IUPAC ácido 2-clorobutanoico
SMILES CCC(C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobutyric acid
Densidad 1.19
Punto de ebullición 90°C to 92°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Índice de refracción 1.439
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1720944
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.55
Porcentaje de pureza 97%