missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Clorobencil mercaptano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7022867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11492498 5 g 5 g
11402508 25 g 25 g
11412508 100 g 100 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11492498

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15826.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 39718-00-8 | C7H7ClS | 158.643 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 39718-00-8
Fórmula molecular C7H7ClS
Peso molecular (g/mol) 158.643
Número MDL MFCD00004868
Clave InChI WWFIIZLHSNBNTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzenemethanethiol, 2-chlorophenyl methanethiol, 2-chlorobenzyl mercaptan, 2-chlorobenzylmercaptan, 2-chloro benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, 2-chloro, o-chlorobenzylmercaptan, pubchem6836, 2-chlorophenyl-methanethiol, d0p3xw
PubChem CID 580759
Nombre IUPAC (2-clorofenil)metanetiol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CS)Cl

Specifications

Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzyl mercaptan
Densidad 1.22
Punto de ebullición 120°C to 122°C (25 mmHg)
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.591
Número UN UN2810
Beilstein 2042183
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.65
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.