Learn More
Cloruro de 2-clorobenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10031590 5 mL Glass bottle 5 ml
10543691 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
11984981 1 L Frasco de vidrio 1 litro
3 options
Código de producto. 10031590
Marca: Thermo Scientific Acros 147140050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 609-65-4 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-65-4
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 175.01
Número MDL MFCD00000660
Clave InChI ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzoyl chloride, chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-chloro, ococ, 2-chloro-benzoyl chloride, unii-jr29a4n74x, o-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoic acid chloride
PubChem CID 69110
ChEBI CHEBI:60719
Nombre IUPAC cloruro de 2-clorobenzoilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzoyl chloride
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.38g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal ClC6H4COCl
Índice de refracción 1.5708 to 1.5728 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza ≥97.5% (GC)
Forma física Liquid