Learn More
2-paracetamol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-85046 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10416910 250 g 250 g
10550171 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10416910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108672500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 873-32-5 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-32-5
Fórmula molecular C7H4ClN
Peso molecular (g/mol) 137.57
Número MDL MFCD00001779
Clave InChI NHWQMJMIYICNBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2-chloro, o-chlorobenzonitrile, o-chlorocyanobenzene, o-cyanochlorobenzene, benzonitrile, o-chloro, o-chlorbenzonitril, chlorobenzonitrile, 2-chloro-benzonitrile, nitril kyseliny o-chlorbenzoove, o-chlorbenzonitril czech
PubChem CID 13391
Nombre IUPAC 2-clorobenzonitrilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzonitrile
Punto de fusión 43°C to 46°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
Color Blanco a amarillo
% máx. CAS 100.0
Punto de ebullición 232°C
Cantidad 250 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Sólido cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal ClC6H4CN
Beilstein 09, 336
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.57
Porcentaje de pureza 99%