Learn More
Ácido de 2-clorobenzoico , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10002000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
5 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10002000 500 g Frasco de plástico 500 GR
10123690 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10091980 100 g Frasco de plástico 100 g
10657314 2 kg Frasco de plástico 2 Kg
4 options
Código de producto. 10002000
Marca: Thermo Scientific Acros 159245000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118-91-2 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-91-2
Fórmula molecular C7H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 156.57
Número MDL MFCD00002412
Clave InChI IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate
PubChem CID 8374
ChEBI CHEBI:30793
Nombre IUPAC Ácido 2-diclorobenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 139.0°C to 143.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 285.0°C
Temperatura de inflamación 173°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal ClC6H4CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 09, 334
Índice Merck 15, 2125
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.