Learn More
2-Clorobenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022791
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11407677 25 g 25 g
11417677 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11407677
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15706.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 609-66-5 | C7H6ClNO | 155.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-66-5
Fórmula molecular C7H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 155.58
Número MDL MFCD00007973
Clave InChI RBGDLYUEXLWQBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-chlorobenzamide, benzamide, 2-chloro, benzamide, o-chloro, o-chloro-benzamide, unii-ke1m5i9i32, chlorobenzamide, pubchem3617, acmc-1aupu, 2-chlorobenzamide, dsstox_cid_30850
PubChem CID 69111
Nombre IUPAC 2-clorobenzamida
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzamide
Punto de fusión 140°C to 144°C
Cantidad 25 g
Beilstein 508510
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Porcentaje de pureza 98%