Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroacetamide |
| Nombre de nota | 98% |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 116.0°C to 120.0°C |
| Color | Blanco |
| Densidad | 0.8400g/mL |
| Punto de ebullición | 224.5°C |
| Temperatura de inflamación | 170°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 2-Chloroacetamide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.