Learn More
2-Cloro-N-etilnicotinamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15493968
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15493968 250 mg 250 miligramos
15483968 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15493968
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H57514.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52943-22-3
Fórmula molecular C8H9ClN2O
Peso molecular (g/mol) 184.623
Número MDL MFCD01358076
Clave InChI LAGOHZCKMJZGIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-n-ethylnicotinamide, n-ethyl-2-chloropyridine-3-carboxamide, 2-chloro 3-pyridyl-n-ethylcarboxamide
PubChem CID 9182570
Nombre IUPAC 2-cloro-N-etilpiridina-3-carboxamida
SMILES CCNC(=O)C1=C(N=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-ethylnicotinamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.63
Porcentaje de pureza 97%