Learn More
2-Cloro-N-etil-N-(3-metilfenil)benzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15485196
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15485196 250 mg 250 miligramos
15466088 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15485196
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59697.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1018134-12-7
Fórmula molecular C16H16ClNO
Peso molecular (g/mol) 273.76
Número MDL MFCD22683085
Clave InChI YFBNVKAYRHEGFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-n-ethyl-n-3-methylphenyl benzamide
PubChem CID 39847595
Nombre IUPAC 2-cloro-N-etil-N-(3-metilfenil)benzamida
SMILES CCN(C(=O)C1=CC=CC=C1Cl)C1=CC=CC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-ethyl-N-(3-methylphenyl)benzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.76
Porcentaje de pureza 97%