Learn More
2-Cloro-beta-nitroestireno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022216
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11442677
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14882.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3156-34-1 | C8H6ClNO2 | 183.591 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3156-34-1
Fórmula molecular C8H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 183.591
Número MDL MFCD00024820
Clave InChI QHKJTRDWAZGBLR-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 1-chloro-2-2-nitrovinyl benzene, 2-chloro-omega-nitrostyrene, 2-chloro-b-nitrostyrene, e-1-chloro-2-2-nitrovinyl benzene, 1-chloro-2-e-2-nitrovinyl benzene, trans-2-chloro-beta-nitrostyrene, 2-chloro-beta-nitrostyrene, styrene, o-chloro-.beta.-nitro, benzene,1-chloro-2-2-nitroethenyl, 1-chloro-2-e-2-nitroethenyl benzene
PubChem CID 5369313
Nombre IUPAC 1-cloro-2-[(E)-2-nitroetenil]benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=C[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-beta-nitrostyrene
Punto de fusión 46°C to 49°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2328095
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.6
Porcentaje de pureza 98%