missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 2-cloro-6-nitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7046991
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11343946 1 g 1 g
11353946 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11343946

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17059.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 5344-49-0 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 5344-49-0
Fórmula molecular C7H4ClNO4
Peso molecular (g/mol) 201.562
Número MDL MFCD00100425
Clave InChI JYHOMEFOTKWQPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-nitrobenzoic acid, 2-chloro-6-nitro-benzoic acid, 6-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-6-nitro, pubchem20037, 6-chloro-2-nitrobenzo, acmc-209l7b, 2-chloro-6-nitrobenzoicacid, 2-carboxy-3-chloronitrobenzene, 2-chloro-6-nitrobenzoic acid #
PubChem CID 79287
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)[N+](=O)[O-]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 161°C to 166°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 2694949
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.57
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.