Learn More
Ácido 2-cloro-6-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047251
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11324965 1 g 1 g
11334965 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11324965
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18348.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21327-86-6 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21327-86-6
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.592
Número MDL MFCD00045799
Clave InChI CEFMMQYDPGCYMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-o-toluic acid, 2-chloro-6-methyl-benzoic acid, o-toluic acid, 6-chloro, 2-chloro-6-methylbenzoicacid, benzoic acid, 2-chloro-6-methyl, benzoic acid, 6-chloro-4-methyl, 6-chloro-2-methylbenzoic acid, pubchem4568, chloro-6-methylbenzoic acid, 2-m-tolyloxymethyl oxirane
PubChem CID 88870
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-6-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylbenzoic acid
Punto de fusión 103°C to 105°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2614092
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 97%