Learn More
Cloruro de 2-cloro-6-fluoro-3-metilbenzoílo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11446946
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446946 1 g 1 g
11456946 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24028.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261762-82-7
Fórmula molecular C8H5Cl2FO
Peso molecular (g/mol) 207.025
Número MDL MFCD01631361
Clave InChI XJFKTIHKOKWAEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluoro-3-methylbenzoylchloride, acmc-20anyo, benzoyl chloride,6-chloro-2-fluoro-3-methyl, 2-chloranyl-6-fluoranyl-3-methyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-chloro-6-fluoro-3-methyl-9ci
PubChem CID 2773670
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloro-6-fluoro-3-metilbenzoílo
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)F)C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Índice de refracción 1.526
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.03
Porcentaje de pureza 97%