Learn More
Bromuro de 2-cloro-6-fluoro-3-metoxibencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11312689
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11312689 1 g 1 g
11322689 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11312689
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26719.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886499-54-3
Fórmula molecular C8H7BrClFO
Peso molecular (g/mol) 253.50
Número MDL MFCD04115945
Clave InChI BIXHHCSLGATAOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide, 2-bromomethyl-3-chloro-1-fluoro-4-methoxybenzene
PubChem CID 3863293
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-3-cloro-1-fluoro-4-metoxibenceno
SMILES COC1=C(Cl)C(CBr)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Punto de fusión 48°C to 50°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.5
Porcentaje de pureza 97%