Learn More
Ácido 2-cloro-6-fluoro-3-metoxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11326769
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
11326769 1 g 1 g
11336769 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11326769
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26276.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886499-40-7
Fórmula molecular C8H6ClFO3
Peso molecular (g/mol) 204.58
Número MDL MFCD04115942
Clave InChI UXTMPKFTDKMFOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluoro-3-methoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-chloro-6-fluoro-3-methoxy
PubChem CID 3699961
Nombre IUPAC 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(Cl)C(C(O)=O)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.59
Porcentaje de pureza 97%