missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído, +97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11419987
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11419987 1 g 1 g
11429987 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11419987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22925.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 82386-89-8
Fórmula molecular C8H4ClF3O
Peso molecular (g/mol) 208.564
Número MDL MFCD00134430
Clave InChI OZZOJJJYKYKBNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, pubchem2881, acmc-209pop, ksc495k9f, timtec-bb sbb003466, 4-chloro-3-formylbenzotrifluoride
PubChem CID 688181
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C=O)Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densidad 1.435
Punto de ebullición 42°C to 44°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 89°C (103°F)
Índice de refracción 1.488
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.57
Porcentaje de pureza ≥97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.