Learn More
2-cloro-5-propilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2698107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10140602 1 g 1 g
10130652 10 g 10 g
10140652 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10140602 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJC02409DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 219555-98-3
Fórmula molecular C7H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 156.61
Número MDL MFCD00799403
Clave InChI WVPHBBSAPVBUGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 2-chloro-5-propyl-pyrimidine, 2-chloro-5-n-propyl-pyrimidine, pubchem7036, acmc-1ccry, 5-propyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro5-n-propylpyrimidine, 2-chloranyl-5-propyl-pyrimidine
PubChem CID 2735784
Nombre IUPAC 2-cloro-5-propilpirimidina
SMILES CCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-propylpyrimidine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.62
Porcentaje de pureza 97%