Learn More
2-Cloro-5-n-decilpirimidina, 99 %
Código de producto. 11444957
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11444957 1 g 1 g
11454957 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11444957
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21889.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170434-06-7
Fórmula molecular C14H23ClN2
Peso molecular (g/mol) 254.80
Número MDL MFCD02683077
Clave InChI LJRSECCCAXFYFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-n-decylpyrimidine
PubChem CID 22099083
Nombre IUPAC 2-cloro-5-decilpirimidina
SMILES CCCCCCCCCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-n-decylpyrimidine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.8
Porcentaje de pureza 99%