Learn More
Clorhidrato de 2-cloro-5-metoxianilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11323107 1 g 1 g
11333107 5 g 5 g
11343107 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11323107
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13490.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85006-21-9
Fórmula molecular C7H9Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 194.06
Número MDL MFCD00012962
Clave InChI NQWBPXKJBZYGHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-methoxyaniline hydrochloride, 3-amino-4-chloroanisole hydrochloride, 6-chloro-m-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxyaniline hcl, 6-chloro-meta-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxyanilinehydrochloride, benzenamine, 2-chloro-5-methoxy-, hydrochloride, timtec-bb sbb008038, pubchem3658, pubchem3660
PubChem CID 2723900
Nombre IUPAC 2-chloro-5-methoxyanilinium chloride
SMILES [Cl-].COC1=CC=C(Cl)C([NH3+])=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride
Punto de fusión ∽207°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 3699386
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.06
Porcentaje de pureza 99%