Learn More
Ácido 2-cloro-5-(dimetilcarbamoil)bencenoborónico, 97 %
Código de producto. 15471446
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471446 250 mg 250 miligramos
15461446 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15471446 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54655.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1449144-75-5
Fórmula molecular C9H11BClNO3
Peso molecular (g/mol) 227.451
Número MDL MFCD22125080
Clave InChI LVOHUMGEBQAIBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Chloro-5-(dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
PubChem CID 99738090
Nombre IUPAC ácido [2-cloro-5-(dimetilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)N(C)C)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.45
Porcentaje de pureza 97%