Learn More
Ácido 2-cloro-4-(trifluorometil)fenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15478265
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15478265 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15478265 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33000.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
CAS 601513-26-2
Punto de fusión 108°C to 111°C
Color Blanco
Fórmula molecular C9H6ClF3O2
Número MDL MFCD13194288
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-chloro-4-trifluoromethylphenylacetic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-chloro-4-trifluoromethylphenyl-acetic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl-benzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl
Clave InChI JLULPIXGVZSEES-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC1=C(Cl)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 2-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenil]acético
Peso molecular (g/mol) 238.59
PubChem CID 12088185
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.59
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo