Learn More
Cloruro de 2-cloro-4-(trifluorometil)benceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2-cloro-4-(trifluorometil)benceno-1-sulfonilo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.06 |
| Porcentaje de pureza | 97% |