missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Óxido de 2-cloro-4-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11450307
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11450307 10 g 10 g
11460307 50 g 50 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11450307

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21707.09

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 14432-16-7
Fórmula molecular C5H3ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 174.54
Número MDL MFCD00955617
Clave InChI YSTCMHHKDOVZDA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84433
Nombre IUPAC 2-cloro-4-nitro-1-oxidopiridin-1-io
SMILES C1=C[N+](=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)[O-]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
Punto de fusión 152°C to 155°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 145697
Sinónimo 2-chloro-4-nitropyridine-n-oxide, 2-chloro-4-nitropyridine 1-oxide, 2-chloro-4-nitropyridine n-oxide, 2-chloro-4-nitropyridine1-oxide, 2-chloro-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 2-chloro-4-nitropyridin-1-ol, 2-chlor-4-nitropyridin-1-oxid, pubchem1191, acmc-1cisj, pycl12
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.54
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.