Learn More
2-Cloro-4-nitrofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7025857
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10 g
250 g
50 g
Produktkod. Cantidad unitSize
11447154 10 g 10 g
11457154 50 g 50 g
11467154 250 g 250 g
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11447154
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21561.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 619-08-9 | C6H4ClNO3 | 173.552 g/mol
2-Chloro-4-nitrophenol, is frequently used as building blocks for dyes, plastics, explosives. It acts as a catalytic agent, petrochemical additive and used in organic synthesis. It can react with sulfuric acid dimethyl ester to produce 2-chloro-4-nitro-anisole. This reaction will need reagents K2CO3 and xylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloro-4-nitrofenol se utiliza frecuentemente como compuesto básico para colorantes, plásticos y explosivos. Actúa como agente catalítico y aditivo petroquímico, y se emplea en síntesis orgánica. Puede reaccionar con éster dimetílico de ácido sulfúrico para producir 2-cloro-4-nitro-anisol. Esta reacción necesitará los reactivos K2CO3 y xileno.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-08-9
Fórmula molecular C6H4ClNO3
Peso molecular (g/mol) 173.552
Número MDL MFCD00043910
Clave InChI BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-nitrophenol, nitrofungin, phenol, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro phenol, nitrofurgin, phenol, chloro-4-nitro, unii-y2v03m9ul8, 2-chloro-4-nitro-phenol, 2-chloro-4nitrophenol, pubchem18908
PubChem CID 12074
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-nitrophenol
Punto de fusión 108°C to 112°C
Olor Characteristic
Cantidad 10 g
Beilstein 2046372
Información de solubilidad Slightly Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.56
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.