Learn More
2-Cloro-4-metoxifenilacetonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11361939 1 g 1 g
11371939 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11361939
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26021.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 170737-93-6 | C9H8ClNO | 181.62 g/mol
2-Chloro-4-methoxyphenylacetonitrile is used as a raw material and an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloro-4-metoxifenilacetonitrilo se utiliza como materia prima y como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170737-93-6
Fórmula molecular C9H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 181.62
Número MDL MFCD08445710
Clave InChI UKYXNWLFQOJYNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-chloro-4-methoxyphenyl acetonitrile, 2-chloro-4-methoxyphenyl acetonitrile, 2-chloro-4-methoxyphenylacetonitrile, acmc-20appn, pubchem11235, 2-chloro-4-methoxyphenylacetnitrile, benzeneacetonitrile, 2-chloro-4-methoxy, 2-2-chloranyl-4-methoxy-phenyl ethanenitrile
PubChem CID 22327506
Nombre IUPAC 2-(2-cloro-4-metoxifenil)acetonitrilo
SMILES COC1=CC(Cl)=C(CC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methoxyphenylacetonitrile
Punto de fusión 41°C to 43°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.62
Porcentaje de pureza 95%