Learn More
Ácido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11421207
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11421207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24174.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110877-64-0
Fórmula molecular C7H2ClF2O2
Peso molecular (g/mol) 191.54
Número MDL MFCD00077479
Clave InChI CGFMLBSNHNWJAW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-chloro-4,5-difluoro-benzoic acid, 2'-chloro-4',5'-difluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4,5-difluoro, pubchem1339, ksc177o4l, rarechem al bo 1000, timtec-bb sbb003616, 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid, benzoicacid, 2-chloro-4,5-difluoro
PubChem CID 737171
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(F)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Punto de fusión 104°C to 107°C
Punto de ebullición 257°C to 259°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4247522
Nombre IUPAC 2-ácido cloro-4,5-difluorobenzoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.55
Porcentaje de pureza 98%