Learn More
2'-Cloro-4',5'-difluoroacetofenona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11385315
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11385315 1 g 1 g
11375315 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385315 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31961.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121872-94-4
Fórmula molecular C8H5ClF2O
Peso molecular (g/mol) 190.574
Número MDL MFCD00671761
Clave InChI BNODNMUCMFITCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-chloro-4',5'-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl ethanone, 2-chloro-4,5-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluoro-phenyl ethanone, ethanone,1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, ethanone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, 2-chloro-4 ,5-difluoroacetophenone, 1-acetyl-2-chloro-4,5-difluorobenzene, acmc-20dywg, pubchem4109
PubChem CID 2736489
Nombre IUPAC 1-(2-cloro-4,5-difluorofenilo)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.58
Porcentaje de pureza 95%