Learn More
2-Cloro-4-(4-piperidiniloxi)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11494730
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494730 250 mg 250 miligramos
11404740 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50774.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 796600-10-7
Fórmula molecular C12H13ClN2O
Peso molecular (g/mol) 236.70
Número MDL MFCD08060977
Clave InChI AZTMLAAAPWXHMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-4-piperidinyloxy benzonitrile, 2-chloro-4-piperidin-4-yloxy benzonitrile, acmc-20anzz, 2-chloro-4-piperidin-4-yl-oxy benzonitrile, benzonitrile,2-chloro-4-4-piperidinyloxy, 2-chloro-4-4-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 2-chloro-4-piperidin-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-4-piperidinyloxy
PubChem CID 17986291
Nombre IUPAC 2-cloro-4-piperidin-4-iloxobenzonitrilo
SMILES ClC1=C(C=CC(OC2CCNCC2)=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(4-piperidinyloxy)benzonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.7
Porcentaje de pureza 98%