Learn More
Bromuro de 2-cloro-3-(trifluorometil)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11471190
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11471190 1 g 1 g
11481190 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11471190
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26320.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de 3-(trifluorometil)bencilo se utilizó en la síntesis de 4-nitro-3-trifluorometil-[N-(4-hidroxifenil)]benzamida.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261763-22-8
Fórmula molecular C8H5BrClF3
Peso molecular (g/mol) 273.477
Número MDL MFCD01631539
Clave InChI ZPHUUSQDKIEPDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chloro-3-trifluoromethyl benzene, pubchem23049, acmc-1cnpo, 2-chloro-3-trifluromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chloro-3-trifluoromethyl-benzene, 1-bromomethyl-2-chloro-3-trifluoromethyl b enzene, benzene,1-bromomethyl-2-chloro-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2778848
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-2-cloro-3-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)Cl)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Índice de refracción 1.5205
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.48
Porcentaje de pureza 97%