Learn More
Ácido 2-cloro-3-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046554
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11388086
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14954.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3970-35-2 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3970-35-2
Fórmula molecular C7H4ClNO4
Peso molecular (g/mol) 201.562
Número MDL MFCD00007069
Clave InChI JRQDVRIQJJPHEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-3-nitro-benzoic acid, 2-chloro-3-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 2-chloro-3-nitro, 2-chloro-3-carboxynitrobenzene, nitrochlorbenzoesaure, pubchem2100, acmc-1ctvl, 2-chloro-3-nitrobenzic acid, 2-chloro-3-nitrobezoic acid
PubChem CID 19870
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 182°C to 186°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 645427
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.57
Porcentaje de pureza 98%