Learn More
2-Cloro-3-metiltiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11307549
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11307549 1 g 1 g
11317549 5 g 5 g
11327549 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11307549
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27957.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14345-97-2
Fórmula molecular C5H5ClS
Peso molecular (g/mol) 132.61
Número MDL MFCD00130083
Clave InChI KQFADYXPELMVHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlor-3-methylthiophen, thiophene, 2-chloro-3-methyl, pubchem5164, acmc-209cqk, 2-chloro 3-methyl thiophene, 2-chloro-3-methyl thiophene, ksc174m0h, 2-chloro-3-methylthiophene
PubChem CID 84365
Nombre IUPAC 2-cloro-3-metiltiofeno
SMILES CC1=C(Cl)SC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-methylthiophene
Densidad 1.211
Punto de ebullición 147°C to 149°C
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Índice de refracción 1.54
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.61
Porcentaje de pureza 97%