Learn More
Fosfato de 2-carboxifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021893
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15453087 1 g 1 g
11447047 5 g 5 g
11457047 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15453087
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14417.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6064-83-1 | C7H7O6P | 218.101 g/mol
2-Carboxyphenyl phosphate is used as a substrate for the estimation of acid phosphatase. It is also used as a analgesic, anti-inflammatory agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato de 2-carboxifenilo se utiliza como sustrato para la estimación de fosfatasa ácida. También se utiliza como agente analgésico y antiinflamatorio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6064-83-1
Fórmula molecular C7H7O6P
Peso molecular (g/mol) 218.101
Número MDL MFCD00042645
Clave InChI FFKUDWZICMJVPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fosfosal, 2-phosphonooxy benzoic acid, disdolen, salicyl phosphate, o-carboxyphenyl phosphate, 2-carboxyphenyl phosphate, 2-phosphonoxybenzoic acid, phosphonoxybenzoic acid, o-phosphonooxy benzoic acid, fosfosal inn
PubChem CID 3418
Nombre IUPAC ácido 2-fosfonoxibenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Carboxyphenyl phosphate
Punto de fusión 162°C to 166°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2619142
Índice Merck 14,4255
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1
Porcentaje de pureza 98%