Learn More
Ácido (2-Carboxifenil)iminodiacético, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11353436
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11353436 1 g 1 g
11363436 5 g 5 g
11373436 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11353436
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12914.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1147-65-5
Fórmula molecular C11H11NO6
Peso molecular (g/mol) 253.21
Número MDL MFCD00021751
Clave InChI IKEUZCGOPYSHNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bis carboxymethyl amino benzoic acid, 2-carboxyphenyl iminodiacetic acid, 2,2'-2-carboxyphenyl azanediyl diacetic acid, 2-carboxyphenyliminodiacetic acid, acmc-20appp, n-2-carboxyphenyl iminodiacetic acid, n,n-bis carboxymethyl anthranilic acid, benzoic acid, 2-bis carboxymethyl amino
PubChem CID 459325
Nombre IUPAC ácido 2-[bis(carboximetil)amino]benzoico
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material (2-Carboxyphenyl)iminodiacetic acid
Punto de fusión 215°C to 219°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2815076
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.21
Porcentaje de pureza 96%