Learn More
Ácido 2-(carboximetiltio)benzoico, 97 %
Código de producto. 11480623
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11480623 1 g 1 g
11490623 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11480623
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12705.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-13-7
Fórmula molecular C9H8O4S
Peso molecular (g/mol) 212.22
Número MDL MFCD00021761
Clave InChI GMBZSYUPMWCDGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-carboxymethylthio benzoic acid, 2-carboxymethyl thio benzoic acid, 2-carboxymethyl sulfanyl benzoic acid, o-carboxyphenylthio acetic acid, 2-carboxyphenylthioglycolic acid, acetic acid, 2-carboxyphenyl thio, o-carboxyphenylthioglycollic acid, benzoic acid, 2-carboxymethylthio
PubChem CID 8660
Nombre IUPAC Ácido 2-(carboximetilsulfanil)benzoico
SMILES OC(=O)CSC1=CC=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Carboxymethylthio)benzoic acid
Punto de fusión 215°C to 220°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.22
Porcentaje de pureza 97%