Learn More
Ácido 2-carboxi-4-clorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15439817
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15439817 250 mg 250 miligramos
15429817 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15439817
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53043.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-07-9
Fórmula molecular C7H6BClO4
Peso molecular (g/mol) 200.381
Número MDL MFCD06659869
Clave InChI RENDEFHQQIYNJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-carboxy-4-chlorophenylboronic acid, 5-chloro-2-dihydroxyboranyl benzoic acid, 2-carboxy-4-chlorobenzeneboronic acid, 2-borono-5-chlorobenzoicacid, 2-carboxy-4-chloro benzeneboronic acid, benzoic acid,2-borono-5-chloro-9ci, 5-chloranyl-2-dihydroxyboranyl benzoic acid, 5-chloro-2-dihydroxyboryl benzoic acid
PubChem CID 23005367
Nombre IUPAC ácido 2-borono-5-clorobenzoico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)C(=O)O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Carboxy-4-chlorobenzeneboronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.39
Porcentaje de pureza 96%