Learn More
2-Butiriltiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11309579
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
11309579 5 g 5 g
11427317 10 g 10 g
11437317 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11309579
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15048.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5333-83-5
Fórmula molecular C8H10OS
Peso molecular (g/mol) 154.23
Número MDL MFCD00022503
Clave InChI YXHIINNJOGKPLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butyrylthiophene, 1-2-thienyl-1-butanone, 1-thiophen-2-yl butan-1-one, 2-n-butyrylthiophene, 2-butanoylthiophene, 1-thien-2-ylbutan-1-one, 1-2-thienyl butan-1-one, ketone, propyl 2-thienyl, 1-butanone, 1-2-thienyl, unii-biq5m88olz
PubChem CID 79248
SMILES CCCC(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butyrylthiophene
Densidad 1.09
Punto de ebullición 242°C to 244°C
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.543
Cantidad 5 g
Beilstein 110167
Nombre IUPAC 1-(tiafeno-2-il)butano-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.23
Porcentaje de pureza 97%