Learn More
2-Butirilfurano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11326789
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326789 1 g 1 g
11336789 5 g 5 g
11346789 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11326789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26287.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4208-57-5
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00046111
Clave InChI GONWJZJNVDRECJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-furyl butan-1-one, 2-butyrylfuran, 1-furan-2-yl butan-1-one, 1-2-furanyl-1-butanone, 2-butanoylfuran, unii-6s59mow77w, 1-butanone, 1-2-furanyl, 1-2-furanil butanone, 1-2-furyl-1-butanone, furyl n-propyl ketone
PubChem CID 228588
Nombre IUPAC 1-(furano-2-il)butan-1-ona
SMILES CCCC(=O)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butyrylfuran
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 97%