Learn More
2-butanona, 99,5 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3759007 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10402895 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10257563 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
2 options
Código de producto. 10402895
Marca: Thermo Scientific Acros 396951000
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-93-3
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00011648
Clave InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nombre IUPAC butano-2-ona
SMILES CCC(C)=O
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Butanone
Punto de fusión -87.0°C
Nombre de nota Extra Dry
% mín. CAS 99.4
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8060g/mL
Punto de ebullición 80.0°C
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −7°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3780 to 1.3800
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica 0.806
Fórmula lineal C2H5COCH3
Viscosidad 0.42 mPa.s (15°C)
Agua 0.005% Max. (Coulometric)
Índice Merck 15, 6143
Información de solubilidad Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, alcohol and ether, miscible with oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra seco
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Butanone
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.