Learn More
2-Butanol, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. p-7120054
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15691700 250 mL Glass Bottle 250 ml
15671700 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15681700 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Código de producto. 15691700
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 19440250ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. P.a., React. farmacopea Eur.,≥ 99,5% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-92-2
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00004569
Clave InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
Nombre IUPAC Butano-2-ol
SMILES CCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanol
Punto de fusión -115°C
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Color Incolora
Densidad 0.808g/mL at 25°C
Punto de ebullición 99°C
Cantidad 250 mL
Límite de explosión 0.098
Temperatura de inflamación 27°C (80.6°F)
Envase Glass Bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.397
Fórmula lineal CH3CH2CH(OH)CH3
Presión de vapor 12.5mmHg (20°C)
Número UN UN1120
Beilstein 773649
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado Puriss. P.a.