missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromotiazol-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-4228465 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10391270 1 g Frasco de vidrio 1 g
10705632 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10391270

Marca: Thermo Scientific Acros 429540010

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 5198-80-1 | C4H2BrNOS | 192.03 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 5198-80-1
Fórmula molecular C4H2BrNOS
Peso molecular (g/mol) 192.03
Número MDL MFCD04115726
Clave InChI JDUXMFGFGCJNGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromothiazole-4-carbaldehyde, 2-bromo-4-formylthiazole, 2-bromo-4-fomylthiazole, 2-bromothiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-bromo, 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 2-bromo-4-formyl-1,3-thiazole, pubchem8915, acmc-209kx4, 2-bromo-4-thiazole carboxaldehyde
PubChem CID 17750433
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3-tiazol-4-carbaldehído
SMILES BrC1=CSC(C=O)=N1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Bromothiazole-4-carboxaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 128.0°C to 130.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromothiazole-4-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.