Learn More
Ácido 2-bromotereftálico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021875
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11466997
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14393.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 586-35-6 | C8H5BrO4 | 245.028 g/mol
2-Bromoterephthalic acid is used as a biochemical for proteomics research. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-bromotereftálico se utiliza como bioquímico para la investigación proteómica. Es una importante materia prima y un intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, colorantes y productos agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-35-6
Fórmula molecular C8H5BrO4
Peso molecular (g/mol) 245.028
Número MDL MFCD00002403
Clave InChI QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoterephthalic acid, 2-bromobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-bromoterephthalicacid, 2-bromo-terephthalic acid, 2-bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-bromo, labotest-bb lt00454996, pubchem12798, 2-bromo terephthalic acid, acmc-1aoy9
PubChem CID 68513
Nombre IUPAC ácido 2-bromotereftálico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoterephthalic acid
Punto de fusión 297°C to 300°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2616163
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.03
Porcentaje de pureza 97%