Learn More
2-Bromopirimidina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021456
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
11329659 1 g 1 g
11454864 5 g 5 g
11464864 25 g 25 g
11474864 100 g 100 g
4 options
Código de producto. 11329659
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13791.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4595-60-2 | C4H3BrN2 | 158.99 g/mol
2-Bromopyrimidine is used in the preparation of 2,7-bis(2-pyrimidyl)-9,9-dihexylfluorene by cross-coupling with 9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid. It undergoes microwave-assisted aminocarbonylation at C-2 with palladium and molybdenum hexacarbonyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromopirimidina se utiliza en la preparación de 2,7-bis(2-pirimidil)-9,9-dihexilfluoreno mediante el acoplamiento transversal con ácido 9,9-dihexilfluoreno-2,7-diborónico. Se somete a la aminocarbonilación asistida por microondas a C-2 con paladio y hexacarbonilo de molibdeno.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y cloruros ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4595-60-2
Fórmula molecular C4H3BrN2
Peso molecular (g/mol) 158.99
Número MDL MFCD00014601
Clave InChI PGFIHORVILKHIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 2-bromo, 2-brompyrimidin, bromopyrimidine, 2-bromo pyrimidine, 2-bromo-pyrimidine, 2-bromanylpyrimidine, pubchem6901, acmc-1aqvo, 2-bromo-1,3-diazine, 2-bromopyrimidine
PubChem CID 78345
Nombre IUPAC 2-bromopirimidina
SMILES BrC1=NC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopyrimidine
Punto de fusión 53°C to 57°C
Punto de ebullición 62°C to 64°C (1.5 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 605945
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.99
Porcentaje de pureza ≥98%