Learn More
2-Bromopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
500 g
Descripción
2-Bromopyridine is used in the preparation of a variety of biologically active compounds like antimalarial agents. It is also used to prepare beta-adrenoceptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromopiridina se utiliza en la preparación de una variedad de compuestos biológicamente activos como los agentes antipalúdicos. También se utiliza para preparar el agonista beta-adrenoceptor.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Manténgalo alejado del calor, las chispas y el fuego. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y cloruros ácidos.
La 2-bromopiridina se utiliza en la preparación de una variedad de compuestos biológicamente activos como los agentes antipalúdicos. También se utiliza para preparar el agonista beta-adrenoceptor.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Manténgalo alejado del calor, las chispas y el fuego. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y cloruros ácidos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromopyridine |
Densidad | 1.625 |
Punto de ebullición | 192°C to 194°C |
Temperatura de inflamación | 97°C (207°F) |
Olor | Characteristic |
Índice de refracción | 1.572 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2810 |
Beilstein | 105789 |
Información de solubilidad | Slightly miscible with water. |