Learn More
2-Bromopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021063
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
500 g
11450773 25 g 25 g
11460773 100 g 100 g
11339659 250 g 250 g
11470773 500 g 500 g
4 options
Código de producto. 11450773
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13241.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-04-6 | C5H4BrN | 157.998 g/mol
2-Bromopyridine is used in the preparation of a variety of biologically active compounds like antimalarial agents. It is also used to prepare beta-adrenoceptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromopiridina se utiliza en la preparación de una variedad de compuestos biológicamente activos como los agentes antipalúdicos. También se utiliza para preparar el agonista beta-adrenoceptor.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Manténgalo alejado del calor, las chispas y el fuego. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y cloruros ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-04-6
Fórmula molecular C5H4BrN
Peso molecular (g/mol) 157.998
Número MDL MFCD00006219
Clave InChI IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-bromopyridine, pyridine, 2-bromo, 2-bromo-pyridine, 2-pyridyl bromide, alpha-bromopyridine, beta-bromopyridine, bromopyridine, 2-bromopyridin, 2-bromo pyridine, unii-7z7mlc4vd8
PubChem CID 7973
ChEBI CHEBI:51574
Nombre IUPAC 2-bromopiridina
SMILES C1=CC=NC(=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopyridine
Densidad 1.625
Punto de ebullición 192°C to 194°C
Temperatura de inflamación 97°C (207°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.572
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 105789
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158
Porcentaje de pureza 99%