Learn More
2-Bromononano 97, %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044607
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11361887 1 g 1 g
11371887 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11361887
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07387.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2216-35-5 | C9H19Br | 207.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2216-35-5
Fórmula molecular C9H19Br
Peso molecular (g/mol) 207.155
Número MDL MFCD00017865
Clave InChI JQEFZTLHNWFZDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sec-nonyl bromide, nonane, 2-bromo, acmc-1cs41
PubChem CID 98219
Nombre IUPAC 2-bromononano
SMILES CCCCCCCC(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromononane
Densidad 1.081
Punto de ebullición 208°C to 209°C
Índice de refracción 1.453
Cantidad 1 g
Beilstein 1697559
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.16
Porcentaje de pureza 97%