Learn More
2-(Bromometill)-1,3-benzothiazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10431474 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10431474 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10571642 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10069201 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
3 options
Código de producto. 10431474
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC06008DE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 106086-78-6
Fórmula molecular C8H6BrNS
Peso molecular (g/mol) 228.107
Clave InChI WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
PubChem CID 2776258
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-1,3-benzotiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)-1, 3-benzothiazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.11
Porcentaje de pureza 95%