Learn More
2-Bromoindeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441050
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441050 1 g 1 g
11451050 5 g 5 g
11461050 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441050 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25474.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 10485-09-3 | C9H7Br | 195.059 g/mol
2-Bromoindene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromoindeno se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10485-09-3
Fórmula molecular C9H7Br
Peso molecular (g/mol) 195.059
Número MDL MFCD06797863
Clave InChI CCUYEVNCRQDQRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoindene, 1h-indene, 2-bromo, indene, 2-bromo, 2-bromanyl-1h-indene, 2-bromoindene, 95+%, 2-bromo-indene, pubchem9657, #, acmc-1c5rn, sodium perborate,tetrahydrate
PubChem CID 575586
Nombre IUPAC 2-bromo-1H-indeno
SMILES C1C2=CC=CC=C2C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoindene
Punto de fusión 35°C to 37°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.06
Porcentaje de pureza 98%