Learn More
Cloruro de 2-bromobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045778
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11308525 1 g 1 g
11318525 5 g 5 g
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11308525
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11953.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 578-51-8 | C7H6BrCl | 205.479 g/mol
2-Bromobenzyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-bromobencilo es una importante materia prima y sirve de intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 578-51-8
Fórmula molecular C7H6BrCl
Peso molecular (g/mol) 205.479
Número MDL MFCD00040863
Clave InChI DDVSFIUKWUTKES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-chloromethyl benzene, 2-bromobenzyl chloride, o-bromobenzyl chloride, benzene,1-bromo-2-chloromethyl, benzene, 1-bromo-2-chloromethyl, o-brombenzylchlorid, acmc-1aunq, 3-bromo-2-chloromethylbenzene, 1-bromo-2-chloromethyl benzene #
PubChem CID 521816
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(clorometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCl)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzyl chloride
Punto de ebullición 110°C to 111°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.586
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 471701
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.49
Porcentaje de pureza 97%